Pyridinium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridinium Triflate
P1627-25G P1627-5G
TCIAP1627-25GEA 146 EUR InStock
TCIAP1627-25G TCIAP1627-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₆H₆F₃NO₃S
MW: 229,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274656
Numéro CAS: 52193-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité