1,2,3-Propanetricarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1630-1G P1630-5G
TCIAP1630-1GEA 104 EUR InStock
TCIAP1630-1G TCIAP1630-5G
1,2,3-Propanetricarbonitrile ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Propanetricarbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro CAS: 62872-44-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité