Phenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-1-thio-2-(2,2,2-trichloroethoxyformamido)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P1642-1G P1642-5G
TCIAP1642-1GEA 146 EUR InStock
TCIAP1642-1G TCIAP1642-5G
Phenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-1-thio-2-(2,2,2-trichloroethoxyformamido)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-1-thio-2-(2,2,2-trichloroethoxyformamido)-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₁H₂₄Cl₃NO₉S
MW: 572,83 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 278784-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53ae124eb6e382668d8c3aba1cff693cc277d108&vid=53ae124eb6e382668d8c3aba1cff693cc277d108&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=1、CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité