4-(4-Pyridinyl)morpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Morpholinopyridine, 4-(Pyridin-4-yl)morpholine
P1646-5G P1646-25G
TCIAP1646-5GEA 137 EUR InStock
TCIAP1646-5G TCIAP1646-25G
4-(4-Pyridinyl)morpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Pyridinyl)morpholine
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00704054
Numéro CAS: 2767-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9388b1a1d35bd07d6643958ad75488a86433e21&vid=e9388b1a1d35bd07d6643958ad75488a86433e21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité