Phenethyl isocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
P1677-25G P1677-5G
TCIAP1677-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAP1677-25G TCIAP1677-5G
Phenethyl isocyanate ≥98.0% (par GC)
Phenethyl isocyanate
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00037044
Numéro CAS: 1943-82-4
EINECS: 413-080-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité