1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Pentylbenzyl Alcohol
P1683-25G P1683-5G
TCIAP1683-25GEA 170 EUR InStock
TCIAP1683-25G TCIAP1683-5G
1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
1-Phenyl-1-hexanol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD02258728
Numéro CAS: 4471-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité