6,13-Pentacenedione ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,13-Pentacenequinone
P1685-25G P1685-5G
TCIAP1685-25GEA 477 EUR InStock
TCIAP1685-25G TCIAP1685-5G
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (par HPLC)
6,13-Pentacenedione
Formule: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Point de fusion: 394°C
Numéro MDL: MFCD00003709
Numéro CAS: 3029-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité