Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
P1692-1G P1692-25G P1692-5G
TCIAP1692-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP1692-1G TCIAP1692-25G TCIAP1692-5G
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Formule: CHBF₆
MW: 175,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038544
Numéro CAS: 42298-15-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e244b010f08f5af54e7a0981d5df44c8fa6673e5&vid=e244b010f08f5af54e7a0981d5df44c8fa6673e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité