Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
172630250 172631000 172635000 172630025
ACRO172630250EA 42.4 EUR InStock
ACRO172630250 ACRO172631000 ACRO172635000 ACRO172630025
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) 99% pour biochimie
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Point de fusion: 277…282 °C
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité