Phenyl trifluoromethyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
P1693-25G P1693-5G
TCIAP1693-25GEA 301 EUR InStock
TCIAP1693-25G TCIAP1693-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,17 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00040839
Numéro CAS: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a78eff143c981089e37260d2659a4d1623347dca&vid=a78eff143c981089e37260d2659a4d1623347dca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité