Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Psicose ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Psicose, (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one

P1699-1G P1699-100MG
TCIAP1699-1GEA 484 EUR InStock
TCIAP1699-1G TCIAP1699-100MG
D-Psicose ≥99.0% (par HPLC)
D-Psicose


Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 109°C
Numéro MDL: MFCD00083478
Numéro CAS: 551-68-8
EINECS: 208-999-7
Merck Index: 14,07924
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +5.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité