Palladium 5% sur barium sulfate
Fournisseur: TCI
P1702-25G P1702-5G
TCIAP1702-25GEA 816 EUR InStock
TCIAP1702-25G TCIAP1702-5G
Palladium 5% sur barium sulfate
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD03613605
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Palladium) 4.90 to 5.10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité