L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Palladium 5% on calcium carbonate Catalyst lead poisoned
Fournisseur: TCI
P1703-25G P1703-5G
TCIAP1703-25GEA 737 EUR InStock
TCIAP1703-25G TCIAP1703-5G
Palladium 5% on calcium carbonate Catalyst lead poisoned
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427452
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Palladium) 4.90 to 5.10 %
Lead 2.40 to 3.00 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité