Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,7,12,14-Pentacenetetrone ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,7,12,14-Tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene

P1710-25G P1710-5G
TCIAP1710-25GEA 357 EUR InStock
TCIAP1710-25G TCIAP1710-5G
5,7,12,14-Pentacenetetrone ≥95.0% (par HPLC)
5,7,12,14-Pentacenetetrone


Formule: C₂₂H₁₀O₄
MW: 338,32 g/mol
Point de fusion: 400°C
Numéro MDL: MFCD00075209
Numéro CAS: 23912-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to lump
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité