Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) 99.5% pour la biologie moléculaire, pour séquençage des peptides Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 3-morpholinopropanesulfonique
ACRO327665000EA 435 EUR InStock
ACRO327665000 ACRO327661000
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) 99.5% pour la biologie moléculaire, pour séquençage des peptides Sans DNAse, RNAse, et protéase
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Point de fusion: 277…282 °C
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Solubility (10 % in water) Complete
UV (0.1 M in water)
UV at 260 nm A: ≤0.01
UV at 280 nm A: ≤0.01
pH 3.0 to 4.5 (1 % at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité