D-Proline benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Pro-OBzl.HCl
P1726-1G P1726-25G P1726-5G
TCIAP1726-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1726-1G TCIAP1726-25G TCIAP1726-5G
D-Proline benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
D-Proline benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 241,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153458
Numéro CAS: 53843-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (C=1, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité