L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1729-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAP1729-5G TCIAP1729-25G
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 207,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153459
Numéro CAS: 5497-76-7
EINECS: 226-835-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1、H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité