Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12914.14 A12914.22 A12914.36
A12914.14EA 34.3 EUR InStock
A12914.14 A12914.22 A12914.36
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥99%
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Purity: 99% CAS No.: 1132-61-2 Molecular Formula: C7H15NO4S Formula Weight: 209.27 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Melting Point: 277-280° dec. Beilstein Reference: 1106776 Merck Reference: 14,6265 MDL No.: MFCD00006183
Good's buffer
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Point de fusion: 277…280 °C (dec.)
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 14,6265
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité