[N-[ɑ-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P1737-1G P1737-100MG
TCIAP1737-1GEA 183 EUR InStock
TCIAP1737-1G TCIAP1737-100MG
[N-[ɑ-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
[N-[alpha-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel
Formule: C₂₂H₂₃N₃NiO₃
MW: 436,14 g/mol
Numéro CAS: 847654-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité