2-Phényl-2-(2-pyridinyl)acétamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide
P1741-25G P1741-5G
TCIAP1741-25GEA 195 EUR InStock
TCIAP1741-25G TCIAP1741-5G
2-Phényl-2-(2-pyridinyl)acétamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Phényl-2-(2-pyridinyl)acétamide
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00138126
Numéro CAS: 7251-52-7
EINECS: 230-663-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité