1,2,2,3-Propanetetracarbonitrile ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2,2,3-Tetracyanopropane
P1751-1G P1751-5G
TCIAP1751-1GEA 124 EUR InStock
TCIAP1751-1G TCIAP1751-5G
1,2,2,3-Propanetetracarbonitrile ≥96.0% (par GC)
1,2,2,3-Propanetetracarbonitrile
Formule: C₇H₄N₄
MW: 144,14 g/mol
Numéro CAS: 1274904-48-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70940d05808ce007ec12f41d329731715ffdd2c2&vid=70940d05808ce007ec12f41d329731715ffdd2c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité