5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
P1756-1G P1756-5G
TCIAP1756-1GEA 44 EUR InStock
TCIAP1756-1G TCIAP1756-5G
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156064
Numéro CAS: 4027-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité