(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1763-1GEA 269 EUR InStock
TCIAP1763-1G
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
Formule: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
MW: 796,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075435
Numéro CAS: 12354-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité