Phytosphingosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3S,4R)-2-Aminooctadecane-1,3,4-triol, (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol
P1765-1G P1765-5G
TCIAP1765-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP1765-1G TCIAP1765-5G
Phytosphingosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phytosphingosine
Formule: C₁₈H₃₉NO₃
MW: 317,51 g/mol
Point de fusion: 102°C
Numéro MDL: MFCD00079232
Numéro CAS: 554-62-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +12.0 deg (C=1, Pyridine)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité