Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10 pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triton X-100, Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
P1775-25G P1775-5G
TCIAP1775-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP1775-25G TCIAP1775-5G
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10 pour recherche biochimique
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether
Formule: C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
Point d'éclair: 286°C
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Merck Index: 14,06761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e605b52cf895457becb041f14a17296b1bded0ca&vid=c11f1c579b72805c386a1aae62dfb3a002686859&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Refractive index n20/D 1.4850 to 1.4950
The average value of n 8.5 to 11.5
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité