Piperitone (mixture of enantiomers) [forme prédominante (R)-(-)-] ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, p-Menth-1-en-3-one
P1783-25G P1783-100G
TCIAP1783-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP1783-25G TCIAP1783-100G
Piperitone (mixture of enantiomers) [forme prédominante (R)-(-)-] ≥94.0% (par GC)
Piperitone (mixture of enantiomers)
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: -29°C
Numéro CAS: 89-81-6
EINECS: 224-957-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1030a6ac3c43053387e079e70885813d7a07219e&vid=19514ab2b4abd380b26ce8b73780d1888886e1c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (LC) 70.0 to 90.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -60.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité