(S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1784-100MG P1784-500MG
TCIAP1784-100MGEA 66 EUR InStock
TCIAP1784-100MG TCIAP1784-500MG
(S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole
Formule: C₅H₉N₅
MW: 139,16 g/mol
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD10000886
Numéro CAS: 33878-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité