Palladium 10% sur carbone humidifié avec environ 55% d'eau catalyseur utile pour la réaction de couplage, etc.
Fournisseur: TCI
P1785-25G P1785-5G
TCIAP1785-25GEA 680 EUR InStock
TCIAP1785-25G TCIAP1785-5G
Palladium 10% sur carbone humidifié avec environ 55% d'eau catalyseur utile pour la réaction de couplage, etc.
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Palladium 9.9 to 10.1% (calcd.on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité