N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phthalimidoglutaric Anhydride
P1789-25G P1789-5G
TCIAP1789-25GEA 505 EUR InStock
TCIAP1789-25G TCIAP1789-5G
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
Formule: C₁₃H₉NO₅
MW: 259,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005886
Numéro CAS: 3343-28-0
EINECS: 222-088-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité