Pravastatin sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P1796-100MG P1796-500MG
TCIAP1796-100MGEA 106 EUR InStock
TCIAP1796-100MG TCIAP1796-500MG
Pravastatin sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pravastatin sodium
Formule: C₂₃H₃₅NaO₇
MW: 446,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00887601
Numéro CAS: 81131-70-6
Merck Index: 14,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +153 to +159 deg (C=0.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité