Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P1842-1G P1842-5G
TCIAP1842-1GEA 218 EUR InStock
TCIAP1842-1G TCIAP1842-5G
Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-beta-L-fucopyranoside
Formule: C₃₃H₃₄O₄S
MW: 526,69 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 167612-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité