Phenoxydiphenylphosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1843-25G P1843-5G
TCIAP1843-25GEA 549 EUR InStock
TCIAP1843-25G TCIAP1843-5G
Phenoxydiphenylphosphine ≥98.0% (par GC)
Phenoxydiphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅OP
MW: 278,29 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046055
Numéro CAS: 13360-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité