3-Phénylpropanamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Phenylpropanamide
P1845-25G P1845-5G
TCIAP1845-25GEA 315 EUR InStock
TCIAP1845-25G TCIAP1845-5G
3-Phénylpropanamide ≥98.0% (par GC, azote total)
3-Phénylpropanamide
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025535
Numéro CAS: 102-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité