3-(1-Pyrrolylmethyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1853-1G P1853-5G
TCIAP1853-1GEA 88 EUR InStock
TCIAP1853-1G TCIAP1853-5G
3-(1-Pyrrolylmethyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(1-Pyrrolylmethyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Numéro MDL: MFCD00006405
Numéro CAS: 80866-95-1
EINECS: 279-598-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité