Pirfenidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
P1871-1G P1871-100MG
TCIAP1871-1GEA 311 EUR InStock
TCIAP1871-1G TCIAP1871-100MG
Pirfenidone ≥98.0% (par GC)
Pirfenidone
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866047
Numéro CAS: 53179-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité