4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Propylcyclohexan-1-ol, 4-Propylcyclohexanol
P1874-1G P1874-5G
TCIAP1874-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAP1874-1G TCIAP1874-5G
4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00091618
Numéro CAS: 52204-65-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité