Pentabromobenzyl acrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acrylic acid Pentabromobenzyl ester
P1877-1G P1877-5G
TCIAP1877-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAP1877-1G TCIAP1877-5G
Pentabromobenzyl acrylate ≥98.0% (par GC)
Pentabromobenzyl acrylate
Formule: C₁₀H₅Br₅O₂
MW: 556.67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00804467
Numéro CAS: 59447-55-1
EINECS: 261-767-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b450d64cb9634404184ff594a28972d43a0fb90e&vid=b450d64cb9634404184ff594a28972d43a0fb90e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité