Prostaglandin E2 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1884-1MG P1884-10MG
TCIAP1884-1MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAP1884-1MG TCIAP1884-10MG
Prostaglandin E2 ≥98.0% (par HPLC)
Prostaglandin E2
Formule: C₂₀H₃₂O₅
MW: 352,47 g/mol
Point de fusion: 66°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077861
Numéro CAS: 363-24-6
EINECS: 206-656-6
Merck Index: 14,07877
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité