Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Puerarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

P1886-1G P1886-200MG
TCIAP1886-1GEA 125 EUR InStock
TCIAP1886-1G TCIAP1886-200MG
Puerarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Puerarin


Formule: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Point de fusion: 187°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00076007
Numéro CAS: 3681-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca08dfa166a7bb2e9b8186adef69a9eab7f93410&vid=51a01c7b009a36a9c74fb6fd9a5f42a13cf534d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité