2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-[(1,4-Benzodioxan-2-yl)carbonyl]piperazine Hydrochloride, 2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane Hydrochloride
P1890-25G P1890-5G
TCIAP1890-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP1890-25G TCIAP1890-5G
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
MW: 284,74 g/mol
Point de fusion: 263°C
Numéro MDL: MFCD00729051
Numéro CAS: 70918-74-0
EINECS: 415-660-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité