Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
P1894-25G P1894-5G
TCIAP1894-25GEA 230 EUR InStock
TCIAP1894-25G TCIAP1894-5G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (par GC)
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formule: C₈F₈O₂
MW: 280,07 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 4°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00134438
Numéro CAS: 14533-84-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité