5-(4-(2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pioglitazone HCl, 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione hydrochloride, Pioglitazone hydrochloride
P1901-25G P1901-5G
TCIAP1901-25GEA 289 EUR InStock
TCIAP1901-25G TCIAP1901-5G
5-(4-(2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-(4-(2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₁ClN₂O₃S
MW: 392,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD04975446
Numéro CAS: 112529-15-4
Merck Index: 14,07452
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité