Acide (pentafluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dihydroxy(pentafluorophényl)borane
TCIAP1904-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP1904-1G TCIAP1904-5G
Acide (pentafluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (pentafluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₂BF₅O₂
MW: 211,88 g/mol
Point de fusion: 290°C
Numéro MDL: MFCD01074663
Numéro CAS: 1582-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité