Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Primidone ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione, 2-Deoxyphenobarbital

P1906-25G P1906-5G
TCIAP1906-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAP1906-25G TCIAP1906-5G
Primidone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Primidone


Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038662
Numéro CAS: 125-33-7
EINECS: 204-737-0
Merck Index: 14,07746
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité