Polyéthylèneimine ∼30% dans l'eau pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
P1921-100G P1921-25G
TCIAP1921-100GEA 50.6 EUR InStock
TCIAP1921-100G TCIAP1921-25G
Polyéthylèneimine ∼30% dans l'eau pour recherche biochimique
Polyethyleneimine
Formule: (CH2CH2NH)n
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Total Nitrogen 9.2 to 10.5 %
Nucleic acid precipitation test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité