4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1932-25G P1932-5G
TCIAP1932-25GEA 350 EUR InStock
TCIAP1932-25G TCIAP1932-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formule: C₉H₁₈N₂
MW: 154,2526 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038011
Numéro CAS: 5004-07-9
EINECS: 225-676-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité