(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1934-25G P1934-5G
TCIAP1934-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAP1934-25G TCIAP1934-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol ≥98.0% (par GC)
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077851
Numéro CAS: 18680-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +11.0 deg (C=6.5, toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité