1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Mesityl-1-phenyl-2-pyrazoline, 3-Mesityl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole
P1951-1G P1951-5G
TCIAP1951-1GEA 110 EUR InStock
TCIAP1951-1G TCIAP1951-5G
1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline ≥98.0% (par GC)
1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline
Formule: C₁₈H₂₀N₂
MW: 264,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153039
Numéro CAS: 60078-97-9
EINECS: 262-048-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité