3-Phényl-3-(trifluorométhyl)-3H-diazirène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1963-1G P1963-200MG
TCIAP1963-1GEA 363 EUR InStock
TCIAP1963-1G TCIAP1963-200MG
3-Phényl-3-(trifluorométhyl)-3H-diazirène ≥98.0% (par HPLC)
3-Phényl-3-(trifluorométhyl)-3H-diazirène
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22041649
Numéro CAS: 73899-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité