Pendimethalin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(3-pentyl)aniline
P1964-5G P1964-25G P1964-1G
TCIAP1964-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAP1964-5G TCIAP1964-25G TCIAP1964-1G
Pendimethalin ≥98.0% (par GC)
Pendimethalin
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₄
MW: 281,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055332
Numéro CAS: 40487-42-1
EINECS: 254-938-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e59af7e91ddda3dac76fbbf6e4f461ed7e4b883d&vid=e59af7e91ddda3dac76fbbf6e4f461ed7e4b883d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité